주요 문서
590932
Sigma-Aldrich
3-Phenoxybenzyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩77,952
5 G
₩96,628
₩77,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩77,952
5 G
₩96,628
About This Item
Linear Formula:
C6H5OC6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
218.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩77,952
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5900 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
phenoxy
SMILES string
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI key
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B M Shtabskiĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 16-19 (1991-02-01)
On the basis of experimental studies it was established, that the threshold concentration of 3-phenoxybenzyl chloride (PBC) according to the influence on organoleptic water properties (odour) is 0.03 mg/l, on the sanitary regimen of water reservoirs (BOD inhibition)--0.3 mg/l. The