주요 문서
C5009
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-oxo-2-cyclohexenecarboxylate
90%, technical grade
동의어(들):
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, Hagemann’s ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
Beilstein:
1371741
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
268-272 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)