주요 문서
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
동의어(들):
2-Ethoxyethyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH2OCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.57
Beilstein:
1731361
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)