주요 문서
C38958
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(NO2)2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
227.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
140.5-141 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H
InChI key
SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)