주요 문서
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
동의어(들):
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩128,804
25 G
₩188,587
₩128,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩128,804
25 G
₩188,587
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H29F6N5O3P2
CAS Number:
Molecular Weight:
527.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩128,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
PyOxim, 98%
분석
≥97.5% (HPLC)
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
불순물
≤0.5% water
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChI key
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
보충제 위험성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)