주요 문서
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COC3H5
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
bp
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI key
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)