주요 문서
518719
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩35,322
₩35,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩35,322
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩35,322
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
65-68 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gang Li et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
Yen VQ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)