주요 문서
BR91214
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 25 mL, with graduation
동의어(들):
Beakers, Glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩228,274
₩228,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩228,274
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩228,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass 3.3
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 91214
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Beaker with Spout is expertly crafted from Boro 3.3 glass, making it a reliable choice for laboratory applications. Designed in accordance with DIN EN ISO 3819 standards, this low-form beaker features clear graduation markings for precise measurement of liquids. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and enhancing accuracy during liquid transfer.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)