주요 문서
BR90228
BRAND® ETFE beaker with spout, low form
volume 50 mL, with graduation
동의어(들):
Beakers, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩28,826
₩28,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩28,826
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩28,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
ETFE
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 90228
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from high-quality ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene), this translucent beaker offers excellent chemical resistance, making it ideal for handling various substances in laboratory settings. The low form provides stability and ease of use, allowing for efficient mixing and pouring of liquids. Clearly marked graduations facilitate accurate measurement of liquids, ensuring precision in experiments and formulations. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, making handling safer and more efficient.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)