주요 문서
BR90138
BRAND® Griffin beaker with spout
low form, PFA, volume 100 mL
동의어(들):
Beakers, PFA, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩65,366
₩65,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩65,366
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩65,366
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PFA
특징
graduations
low form
제조업체/상표
BRAND 90138
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Griffin Beaker with Spout is crafted from high-quality ETFE, offering excellent chemical resistance and durability for laboratory applications. This translucent beaker features clear graduation markings for precise measurement, allowing for accurate liquid handling. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and improving accuracy during liquid transfer. Ideal for a variety of experiments, this beaker combines functionality with reliability, making it an essential tool for any laboratory setting.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)