BR781986
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
동의어(들):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
크기 선택
₩1,888,611
크기 선택
About This Item
polystyrene
white wells
₩1,888,611
추천 제품
material
flat bottom
polystyrene
white wells
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
제조업체/상표
BRAND 781986
크기
120 μL
384 wells
작업 용적
120 μL
색상
white, with transparent bottom
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.