BR781975
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
동의어(들):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
크기 선택
₩151,743
크기 선택
About This Item
flat bottom
polystyrene
₩151,743
추천 제품
material
black wells
flat bottom
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
제조업체/상표
BRAND 781975
크기
330 μL
96 wells
작업 용적
330 μL
색상
black, with transparent bottom
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.