주요 문서
BR781500
Brand®1.2 ML Tubes
with 96 individual tubes, polypropylene
동의어(들):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩197,418
₩197,418
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩197,418
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
₩197,418
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
무균
non-sterile
특징
with 96 individual tubes
제조업체/상표
BRAND 781500
포장
pkg of (10 racks of 96 individual tubes)
용량
1.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PP. Tubes and rack are autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285. Ideal for biological tests, such as PCR, cell uptake studies, RIA and EIA. Designed for storing and freezing down to -80 °C, and for transporting reagents and samples. Compatible with standard microplates and suitable for working with multichannel pipettes. (Size of tubes: outer Ø 8.8 mm, height 45 mm.) Single caps and strip caps, PE, available as accessories.BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)