주요 문서
CLS4408
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 120/cs
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
120 EA
₩79,373
₩79,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
120 EA
₩79,373
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
₩79,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
round bottom wells clear
무균
non-sterile
특징
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
포장
case of 120
pack of 120
제조업체/상표
Corning 4408
튜브 O.D.
0.340 in.
튜브 용량
1.2 mL
튜브 작업 용적
≤1mL
색상
clear plate
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in a strip designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)