주요 문서
BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
동의어(들):
PCR, PCR Plates, Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
40 EA
₩159,254
₩159,254
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
40 EA
₩159,254
About This Item
UNSPSC 코드:
41106300
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
polypropylene
₩159,254
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless wells
polypropylene
설명
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
특징
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
BRAND 781411
기술
PCR: suitable
크기
24 well
웰 크기
0.2 mL
작업 용적
200 μm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These plates reduce material costs and allow work on a compact PCR plate even with small sample throughputs. The ultra thin-walled PCR plate design facilitates constant, rapid and precise heat transfer. The smooth vessel interior minimizes the binding of enzymes and nucleic acid to the walls. The raised lips of the wells protect against cross-contamination, allowing a reliable seal with the sealing mat tailored to the plates.
특징 및 장점
  • Fits all common thermal cycler
  • Raised well edges protect against cross-contamination
  • Rapid heat transfer through thin vessel walls
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)