주요 문서
BR780505
BRAND® disposable microcentrifuge tube
without lid, capacity 1.5 mL
동의어(들):
Microcentrifuge Tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
material
polypropylene
무균
non-sterile
특징
without lid
포장
pack of 2000
제조업체/상표
BRAND 780505
파라미터
6000 × g max. RCF
용량
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)