주요 문서
BR768515
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 355 mm × 300 mm × 45 mm
동의어(들):
Trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩122,003
₩122,003
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩122,003
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩122,003
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PVC
특징
for small volume pipettes, nine oblong dividers
제조업체/상표
BRAND 768515
길이 × 너비 × 높이
355 mm × 300 mm × 45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)