₩541,300
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
특징
IVD
제조업체/상표
BRAND 723014
크기
24 mm × 24 mm × 0.4 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass, DIN ISO 8255. Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
포장
2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객