주요 문서
BR707529
BRAND® titrating tube with screw cap for Titrette® 25mL / 50mL
with integrated discharge/recircirculation valve, from serial-number 01K
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩161,284
₩161,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩161,284
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩161,284
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 707529
일반 설명
The BRAND® titrating tube with screw cap is specifically designed for use with the Titrette® 25 and 50 mL titrators. This tube provides a secure and reliable solution for conducting titrations, ensuring accurate measurements and ease of use. The screw cap ensures a tight seal, preventing leaks and contamination during the titration process.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)