₩18,879
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
material
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
조인트
Joints threaded neck (GL32)
특징
with cap
with PP screw cap GL32
without coating
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704016
용량
500 mL
직경 × 높이
80 mm × 195 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Space-saving square base. Available ethylene-acrylate-coated or uncoated. The coating envelops the glass bottle like a protection skin. Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably. The maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C. To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 ºC.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.