BR702883
BRAND® combi-pack caps and seal for Transferpettor
100-500 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
동의어(들):
702883, Accessories, Caps, Pipettes, Piston-operated pipettor, Positive displacement pipettor, Seals, Transferpettor
크기 선택
₩23,548
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩23,548
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
material
polyethylene seal
polypropylene cap
무균
non-sterile
포장
pack of 1 set
제조업체/상표
BRAND 702883
최대 용적
1 mL
용적
100—500 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Transferpettor operates on the positive displacement principle. In contrast with air displacement pipettes, the piston is in direct contact with the aspirated liquid. The tightly fitting piston always wipes the walls of the tips completely clean - literally to the last drop. Therefore providing reproducible results. There is no need to discard tips after each pipetting operation, since residual wetting is negligible.
특징 및 장점
- Density up to 3.8 g/cm
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Kinematic viscosity up to: Nominal volume 1/ 2/ 5 µl: 6.000 mm² /s; nominal volume 10 µl: 20.000 mm² /s; nominal volume 25 µl: 50.000 mm² /s; nominal volume 50 µl: 100.000 mm² /s; nominal volume 100 µl: 140.000 mm² /s (Operating temperature: 15 - 40 °C (59 °F - 104 °F))
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.