주요 문서
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
동의어(들):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩177,727
₩177,727
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩177,727
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
₩177,727
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
BRAND 701360
크기
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
용적
1.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)