주요 문서
BR65824
BRAND® dessicator sealing ring
for nominal size 250 mm
동의어(들):
Accessories, Sealing ring
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩35,424
₩35,424
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩35,424
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩35,424
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
material
(polychloroprene)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 65824
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Desiccator Sealing Ring is a crucial component designed specifically for use with PC/PP desiccators. This sealing ring ensures an airtight fit, enhancing the efficiency of moisture control within your desiccation system.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)