주요 문서
BR65243
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 425 mm, top socket joint: 24/29
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,159,739
₩1,159,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,159,739
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩1,159,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
socket joint: top24/29
특징
lid with socket and stopcock
제조업체/상표
BRAND 65243
공칭 직경 × O.D. × 높이
250 mm × 320 mm × 425 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)