주요 문서
BR474744
BRAND® microscope slide
ground edges, twin frosted end
동의어(들):
Microscope slides, Microscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2500 EA
₩928,827
₩928,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2500 EA
₩928,827
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.13
₩928,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
soda-lime glass
특징
ground edges, twin frosted end
제조업체/상표
BRAND 474744
크기
76 mm × 26 mm × 1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2