주요 문서
BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
동의어(들):
Filter, Filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩242,890
₩242,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩242,890
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
₩242,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
제조업체/상표
BRAND 465424
용량
125 mL
필터 직경
6 cm
공극 크기
10-16 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)