주요 문서
BR458734
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 4
동의어(들):
Filter, Filter crucible
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩1,071,536
₩1,071,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩1,071,536
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩1,071,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
제조업체/상표
BRAND 458734
용량
50 mL
공극 크기
10-16 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)