주요 문서
BR458023
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 3
동의어(들):
Filter, Filter crucible
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩663,709
₩663,709
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩663,709
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩663,709
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
material
borosilicate glass
제조업체/상표
BRAND 458023
용량
30 mL
공극 크기
16-40 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)