주요 문서
BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
동의어(들):
Inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩147,378
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩147,378
About This Item
UNSPSC 코드:
42142523
NACRES:
NB.22
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
yellow
무균
sterile; γ-irradiated
포장
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
제조업체/상표
BRAND 452215
용적
1+10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
특징 및 장점
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)