₩111,955
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
추천 제품
material
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
조인트
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
특징
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37483
용량
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP is made from high-quality Boro 3.3 glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring accurate liquid measurement for various laboratory applications. Each flask comes with a USP batch certificate, providing assurance of quality and compliance with stringent standards. This volumetric flask is an essential tool for precise analytical work, making it suitable for laboratories that require reliable and accurate liquid handling.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.