주요 문서
BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
동의어(들):
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EACH
₩79,982
₩79,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EACH
₩79,982
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩79,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
조인트
joint ST/NS14/23
설명
calibrated to contain (TC, IN)
특징
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37233
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)