주요 문서
BR36178
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 250 mL
동의어(들):
Plastics, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EACH
₩44,559
₩44,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EACH
₩44,559
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩44,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PMP
polypropylene stopper
transparent
조인트
joint ST/NS neck19/26
특징
accuracy class A
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 36178
크기
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)