₩56,028
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
특징
DE-M marking
제조업체/상표
BRAND 32838
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® USP BLAUBRAND® class A measuring cylinder in tall form is crafted from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and precision. It complies with DIN EN ISO 4788 standards and is calibrated to contain (TC, In), making it suitable for accurate liquid measurement. The design features a spout for easy pouring and a hexagonal glass base for stability. Each measuring cylinder comes with a USP batch certificate. This measuring cylinder is an essential tool for laboratories requiring high accuracy and reliability in liquid measurement.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.