BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
동의어(들):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩170,723
₩170,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩170,723
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩170,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
AR-Glass
특징
Schellbach stripe
graduated in white
제조업체/상표
BRAND 23758
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
보틀 크기
1000 mL
뷰렛 크기
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.