주요 문서
BR150912
BRAND® watch glass
PTFE, diam. 80 mm
동의어(들):
Dishes, PTFE, Watch glasses
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩42,833
₩42,833
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩42,833
About This Item
UNSPSC 코드:
41121801
NACRES:
NB.43
₩42,833
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
제조업체/상표
BRAND 150912
직경
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® watch glass is made from high-quality PTFE, making it ideal for covering PTFE beakers. Its excellent chemical resistance ensures durability and reliability when handling a wide range of substances. This watch glass provides a secure cover to prevent contamination and evaporation during experiments. Its lightweight and non-reactive properties make it a valuable accessory in laboratory settings, enhancing the efficiency of various applications. This versatile tool is essential for maintaining the integrity of samples and solutions in the lab.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)