주요 문서
BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
동의어(들):
Funnels, Separating funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩401,230
₩401,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩401,230
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩401,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical PTFE stopcock
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 140004
크기
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)