주요 문서
Z177741
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary separatory funnel rack
funnel size 500-1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩441,728
₩441,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩441,728
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
₩441,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
melamine resin
특징
Holds 6 funnels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18964-0000
높이
53 cm
베이스 직경
35 cm
깔대기 크기
500-1,000 mL
상부 직경
35 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded, rigid white melamine. Rack consists of a rectangular base, screw-in column, and fully adjustable support disc held at the desired height by a screw-clamp bushing. Open-front type support holes allow for easy funnel removal.
This rotary separatory funnel rack consists of a rectangular base, screw-in column and a support disc held in place by a screw clamp.
  • Support disc is fully adjustable for different heights up to 21"
  • Open front type support holes for easy removal and placement of separatory funnels
  • Includes 18 insert clips to accommodate different sized funnels.
  • Shipped unassembled
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)