주요 문서
BR139040
BRAND® scoop
volume 1000 mL, L 350 mm
동의어(들):
Scoops
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩116,522
₩116,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩116,522
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
₩116,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PE
natural
제조업체/상표
BRAND 139040
길이
350 mm
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Scoop is crafted from high-quality polyethylene (PE) and features a natural color for versatile use in laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers durability and resistance to chemicals. Its ergonomic design ensures comfortable handling, making it easy to scoop and pour contents.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)