주요 문서
BR136225
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 300 mm × 8 mm
동의어(들):
PTFE, Stirring rods
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩38,266
₩38,266
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩38,266
About This Item
UNSPSC 코드:
41121802
NACRES:
NB.72
₩38,266
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
material
PTFE (with spatulate ends)
설명
with spatulate ends
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 136225
길이 × 깊이
300 mm × 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)