주요 문서
BR135820
BRAND® stirring rod
AR-Glass, L × D 250 mm × 8 mm
동의어(들):
Stirring rods
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩141,288
₩141,288
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩141,288
About This Item
UNSPSC 코드:
41121802
NACRES:
NB.72
₩141,288
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
AR-Glass
설명
fused closely at both ends
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 135820
길이 × 깊이
250 mm × 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stirring rod is a glass tube that is closed on both ends, providing a reliable and durable tool for mixing and stirring various solutions in laboratory settings. Its smooth surface ensures easy cleaning and maintenance, while the closed design prevents contamination.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)