주요 문서
BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
동의어(들):
Culture tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 EA
₩84,550
₩84,550
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
250 EA
₩84,550
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
₩84,550
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
BRAND 114106
길이 × 너비
12 mm × 75 mm
용량
12 mL
5.5 mL
두께
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
특징 및 장점
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)