주요 문서
BR113935
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
동의어(들):
Culture tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩186,253
₩186,253
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩186,253
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
₩186,253
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
무균
non-sterile
특징
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 113935
길이 × 너비
16 mm × 100 mm
용량
10 mL
16 mL
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our Glass Culture Tubes feature a secure screw cap made from polypropylene (PP) with a white elastomer seal of thermoplastic elastomer (TPE), ensuring a tight and leak-proof closure. Autoclavable at 121 °C, these tubes are designed for easy sterilization and reliable use in laboratory settings. Crafted from high-quality glass, they provide excellent visibility for sample monitoring. Ideal for various scientific applications, these culture tubes combine durability with convenience for optimal laboratory performance.
특징 및 장점
  • Excellent sample visibility
  • Tight sealing screw caps
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)