주요 문서
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
동의어(들):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,014,290
₩1,014,290
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,014,290
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
₩1,014,290
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
InChI key
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)