주요 문서
BAF146460000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 224 mL (7.6 oz)
동의어(들):
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EACH
₩58,160
₩58,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EACH
₩58,160
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
₩58,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polymethylpentene
특징
to hold 150 ‑ 185 mm
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14646-0000
전체 높이
7.625 in. (194 mm)
용량
224 mL (7.6 oz)
stem L × O.D. × I.D.
4.25 in. (108 mm) × 0.375 in. (10 mm) × 0.25 in. (7 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 4.375 in. (111 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
특징 및 장점
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)