주요 문서
BAF131653138
Super strength biohazard disposal bags
width × H × thickness 31 in. (790 mm) × 38 in. (960 mm) × 0.05 mm (2 mil), pack of 200 ea, red
동의어(들):
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EACH
₩1,427,395
₩1,427,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
200 EACH
₩1,427,395
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩1,427,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13165-3138
용량
75.7 -113.6 L (20-30 gal)
width × H × thickness
31 in. (790 mm) × 38 in. (960 mm) × 0.05 mm (2 mil)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect against dangerous tears and leaks with extra strong, high impact polypropylene biohazard disposal bags.
특징 및 장점
Red bags printed with standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
  • Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
  • Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
  • Autoclavable to 135°C (275°F)
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • Extra large sizes available, call for quote
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)