주요 문서
BAF131643138
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
동의어(들):
Scienceware® biohazard disposal bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 EACH
₩905,076
₩905,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
200 EACH
₩905,076
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩905,076
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13164-3138
용량
49.2-75.7 L , metric
width × H × thickness
790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
특징 및 장점
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
  • Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Made in USA
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)