주요 문서
BAB614007100
SP Bel-Art® H-B Beaker Clip Liquid-in-Glass Thermometer Holder
stainless steel, holds 4 thermometers
동의어(들):
thermometer holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B61400-7100
너비 × 길이
38 mm (1.4 in.) × 3 in. (76 mm)
일반 설명
Holds up to 4 thermometer probes with 3.5-4.0mm O.D. at one time.
특징 및 장점
Holds up to 4 thermometer probes with 3.5-4.0mm O.D. at one time.
  • Clips easily onto the side of any beaker
  • Made from SUS304 stainless steel
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)