주요 문서
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩69,934
25 G
₩237,003
₩69,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩69,934
25 G
₩237,003
About This Item
Linear Formula:
CH3C10H6Br
CAS Number:
Molecular Weight:
221.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩69,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.651 (lit.)
bp
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI key
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)