주요 문서
B60401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩41,412
100 G
₩130,935
₩41,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩41,412
100 G
₩130,935
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
191.45
Beilstein:
1855303
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩41,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)