주요 문서
656429
Sigma-Aldrich
6-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
6-Cyanonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩219,443
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩219,443
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
190-194 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
InChI key
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)